Stampa…
Isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetylcicloesile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L13759.06 L13759.36 L13759.22
L13759.06EA 28 EUR
L13759.06 L13759.36 L13759.22
Isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetylcicloesile 98%
Isocianato di 3-isocianatometil-3,5,5-trimetylcicloesile
Purity: 98% CAS No.: 4098-71-9 Molecular Formula: C12H18N2O2 Formula Weight: 222.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 163°(325°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: -60° Boiling Point: 153°/10mm Beilstein Reference: 2726467 UN No.: 2290 MDL No.: MFCD00064956
Formula: C₁₂H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 222,29 g/mol
Punto di ebollizione: 153 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 1,061
Flash Pt: 163 °C (325 °F)
MDL Number: MFCD00064956
CAS Number: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
UN: 2290
ADR: 6.1,III