Stampa…
Fenolo ≥99.0%, crystalline, Ultra Pure Grade
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0126-100GEA 145 EUR
0126-100G 0126-500G
Fenolo ≥99.0%, crystalline, Ultra Pure Grade
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Punto di ebollizione: 181,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40,8 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 81 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Heavy Metals (as Pb) <0.01 %
Melting Point 40-41°C
Moisture (KF) <= 0.5 %
pH (Saturated) @25C Reported
Purity >=99.0%