2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₁₁NSSi Punto di ebollizione: 53…55 °C (10 mmHg) Densità: 0,98 g/cm³ Flash Pt: 62 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00066274 CAS Number: 79265-30-8 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |