Stampa…
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
H27203.06 H27203.03
H27203.06EA 315 EUR
H27203.06 H27203.03
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 54045-76-0 Molecular Formula: C4H2BrNO2S Formula Weight: 208.03 Melting Point: 181-183° MDL No.: MFCD04115730
Formula: C₄H₂BrNO₂S
Peso molecolare: 208,04 g/mol
Punto di fusione: 181…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115730
CAS Number: 54045-76-0