1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 412009-61-1
Molecular Formula: C6H12N2O4S
Formula Weight: 208.24
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD06798195
Formula:
C₆H₁₂N₂O₄S Densità: 1,367 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798195 CAS Number: 412009-61-1 UN: 3265 ADR: 8,II |