1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 342789-81-5
Molecular Formula: C9H18N2O3S
Formula Weight: 234.32
Flash Point: 119°(246°F)
Melting Point: 75-80°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD06798173
Formula:
C₉H₁₈N₂O₃S Punto di fusione: 75…80 °C Flash Pt: 119 °C (246 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798173 CAS Number: 342789-81-5 UN: 3261 ADR: 8,III |