1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 174899-66-2
Molecular Formula: C9H15F3N2O3S
Formula Weight: 288.29
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 16°
MDL No.: MFCD03427620
Formula:
C₉H₁₅F₃N₂O₃S Punto di fusione: 16 °C Densità: 1,295 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427620 CAS Number: 174899-66-2 |