Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
H32383.03 H32383.06
H32383.03EA 68.8 EUR
H32383.03 H32383.06
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 399-74-6 Molecular Formula: C7H3ClFNS Formula Weight: 187.62 Melting Point: 89-93° MDL No.: MFCD04448822
Formula: C₇H₃ClFNS
Peso molecolare: 187.62 g/mol
Punto di fusione: 89…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04448822
CAS Number: 399-74-6