2-(4-Fluorophenyl)indole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 782-17-2
Molecular Formula: C14H10FN
Formula Weight: 211.24
Odour: Odourless
Melting Point: 186-191°
Beilstein Reference: 744766
MDL No.: MFCD00068178
Formula:
C₁₄H₁₀FN Punto di fusione: 186…191 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00068178 CAS Number: 782-17-2 |