Stampa…
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12920.03 A12920.06
A12920.03EA 56.5 EUR
A12920.03 A12920.06
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole ≥98%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 1868-88-8 Molecular Formula: C14H9ClFN Formula Weight: 245.69 Melting Point: 170-173° MDL No.: MFCD00068179
Formula: C₁₄H₉ClFN
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068179
CAS Number: 1868-88-8