2-(4-Chlorophenyl)indole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 1211-35-4
Molecular Formula: C14H10ClN
Formula Weight: 227.70
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00047159
Formula:
C₁₄H₁₀ClN Punto di fusione: 205…207 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047159 CAS Number: 1211-35-4 |