Stampa…
Indol-3-ylacetonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
156650250 156650050
ACRO156650250EA 109 EUR
ACRO156650250 ACRO156650050
Indol-3-ylacetonitrile 97%
Indol-3-ylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,19 g/mol
Punto di ebollizione: 156…160 °C (,2 mmHg)
Punto di fusione: 35…37 °C
Flash Pt: 206 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005628
CAS Number: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6110 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 4.5