Methyl indole-3-carboxylate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 942-24-5
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 142023
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Punto di fusione: 149…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00189407 CAS Number: 942-24-5 |