Ethyl indole-2-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 3770-50-1
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 146395
Formula:
C₁₁H₁₁NO₂ Punto di fusione: 122…125 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005609 CAS Number: 3770-50-1 EINECS: 223-206-4 |