Stampa…
Ethyl indole-2-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
118600050 118600250
ACRO118600050EA 49.6 EUR
ACRO118600050 ACRO118600250
Ethyl indole-2-carboxylate 97%
Ethyl indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Punto di fusione: 119…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005609
CAS Number: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥96.0 %