Stampa…
1-Acetyl-5-bromoindoline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(5-Bromoindolin-1-yl)ethanone
B20509.03 B20509.06 B20509.14
B20509.03EA 33.6 EUR
B20509.03 B20509.06 B20509.14
1-Acetyl-5-bromoindoline ≥98%
1-Acetyl-5-bromoindoline
Purity: 98% CAS No.: 22190-38-1 Molecular Formula: C10H10BrNO Formula Weight: 240.10 Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 165052
Formula: C₁₀H₁₀BrNO
Peso molecolare: 240.1 g/mol
Punto di fusione: 118…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056017
CAS Number: 22190-38-1