Stampa…
6-Chlorooxindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-2-oxindole
A19674.06 A19674.14 A19674.22
A19674.06EA 39.2 EUR
A19674.06 A19674.14 A19674.22
6-Chlorooxindole ≥98%
6-Chlorooxindole
Purity: 98% CAS No.: 56341-37-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00209962
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Punto di fusione: 195…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209962
CAS Number: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5