Stampa…
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-oxindole
A19210.06 A19210.14
A19210.06EA 172 EUR
A19210.06 A19210.14
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one ≥98%
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one
Purity: 98% CAS No.: 17630-75-0 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 196-200° MDL No.: MFCD00191927
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Punto di fusione: 196…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191927
CAS Number: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9