Stampa…
5-Bromooxindole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-Bromoindolin-2-one, 5-Bromo-2-oxindole
H50573.03 H50573.06
H50573.03EA 92.9 EUR
H50573.03 H50573.06
5-Bromooxindole ≥98%
5-Bromooxindole
Purity: 98% CAS No.: 20870-78-4 Molecular Formula: C8H6BrNO Formula Weight: 212.05 MDL No.: MFCD00456998
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456998
CAS Number: 20870-78-4