Stampa…
1-Benzyl-4-piperidone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
A12390.22 A12390.14 A12390.36
A12390.22EA 85.8 EUR
A12390.22 A12390.14 A12390.36
1-Benzyl-4-piperidone ≥98%
1-Benzyl-4-piperidone
Purity: 98+% CAS No.: 3612-20-2 Molecular Formula: C12H15NO Formula Weight: 189.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5399 Boiling Point: 248° Beilstein Reference: 128556 MDL No.: MFCD00006192
Formula: C₁₂H₁₅NO
Peso molecolare: 189,26 g/mol
Punto di ebollizione: 248 °C
Densità: 1,059
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00006192
CAS Number: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4