Trimethylsilyl isocyanate ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 94%
CAS No.: 1118-02-1
Molecular Formula: C4H9NOSi
Formula Weight: 115.21
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3960
Odour: Acrid
Melting Point: -49°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1744962
UN No.: 2478
MDL No.: MFCD00001993
Formula:
C₄H₉NOSi Peso molecolare: 115.21 g/mol Punto di ebollizione: 90…92 °C Punto di fusione: –49 °C Densità: 0.859 Flash Pt: –2 °C (28 °F) |
MDL Number:
MFCD00001993 CAS Number: 1118-02-1 EINECS: 214-256-8 ADR: 3 II |