Stampa…
Fenolo 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
149340010 149340500 149340025 149340051
149340010.EA 84.6 EUR
149340010. 149340500. 149340025. 149340051.
Fenolo 99%, extra puro
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Punto di ebollizione: 182 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %