Stampa…
Ethyl piperazine-1-carboxylate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
118870250 118871000 118872500
ACRO118870250EA 31.5 EUR
ACRO118870250 ACRO118871000 ACRO118872500
Ethyl piperazine-1-carboxylate 99%
Ethyl piperazine-1-carboxylate
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Punto di ebollizione: 273 °C (760 mmHg)
Densità: 1,08 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005964
CAS Number: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %