1-Boc-piperazine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 57260-71-6
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.26
Melting Point: 44-48°
Beilstein Reference: 879985
Formula:
C₉H₁₈N₂O₂ Punto di fusione: 44…48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075265 CAS Number: 57260-71-6 |