1-Boc-piperazine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
367280050
367280250
ACRO367280050EA
145
EUR
ACRO367280050
ACRO367280250
1-Boc-piperazine 97%
1-Boc-piperazine
Formula:
C₉H₁₈N₂O₂ Punto di fusione: 43…47 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075265 CAS Number: 57260-71-6 |
Appearance | White to light yellow Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |