Stampa…
1-Boc-4-piperidone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
330270050 330270250 330271000
ACRO330270050EA 56 EUR
ACRO330270050 ACRO330270250 ACRO330271000
1-Boc-4-piperidone 99%
1-Boc-4-piperidone
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Punto di fusione: 74…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151800
CAS Number: 79099-07-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥98.5 %