Stampa…
3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Antiarol
L01527.06 L01527.14
L01527.06EA 72.1 EUR
L01527.06 L01527.14
3,4,5-Trimethoxyphenol ≥97%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 642-71-7 Molecular Formula: C9H12O4 Formula Weight: 184.19 Melting Point: 143-148° Beilstein Reference: 1958573
Formula: C₉H₁₂O₄
Peso molecolare: 184.19 g/mol
Punto di ebollizione: 283
Punto di fusione: 143…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008389
CAS Number: 642-71-7
EINECS: 211-387-2