Stampa…
1-Boc-3-piperidone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
L19276.03 L19276.06
L19276.03EA 30.5 EUR
L19276.03 L19276.06
1-Boc-3-piperidone ≥97%
1-Boc-3-piperidone
Purity: 97% CAS No.: 98977-36-7 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25 Melting Point: 37-39° Beilstein Reference: 5936353
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631193
CAS Number: 98977-36-7