Stampa…
1-Boc-2-piperidone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N-Boc-2-Piperidone, 1-N-Boc-2-piperidone
L18896.03 L18896.06
L18896.03EA 32.5 EUR
L18896.03 L18896.06
1-Boc-2-piperidone ≥99%
1-Boc-2-piperidone
Purity: 99% CAS No.: 85908-96-9 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25 Melting Point: 34-37° Beilstein Reference: 4674955
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di fusione: 34…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179046
CAS Number: 85908-96-9