Stampa…
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
Stabilization: Stabilised with silver
A13388.09 A13388.18 A13388.30
A13388.09EA 55.1 EUR
A13388.09 A13388.18 A13388.30
1-Bromo-3-methyl-2-butene ≥90% stabilizzato
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Stabilized with silver
Purity: 90+% CAS No.: 870-63-3 Molecular Formula: C5H9Br Formula Weight: 149.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 32°(90°F) Refractive Index: 1.4895 Odour: Pungent Boiling Point: 135° Beilstein Reference: 1420778 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000242
Formula: C₅H₉Br
Peso molecolare: 149,03 g/mol
Punto di ebollizione: 135 °C
Densità: 1,281
Flash Pt: 32 °C (90 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000242
CAS Number: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II