Stampa…
Geraniol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
410900250 410901000 410900050 410905000 410900025
ACRO410900250EA 47.8 EUR
ACRO410900250 ACRO410901000 ACRO410900050 ACRO410905000 ACRO410900025
Geraniol 99%
Geraniol
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 229…230 °C (757 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 0,878 g/cm³
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002917
CAS Number: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %