Stampa…
Nerol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
376540250 376541000 376545000
ACRO376540250EA 27.2 EUR
ACRO376540250 ACRO376541000 ACRO376545000
Nerol 97%
Nerol
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063204
CAS Number: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %