3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Antiarol
189140050
189140250
189141000
ACRO189140050EA
76.5
EUR
ACRO189140050
ACRO189140250
ACRO189141000
3,4,5-Trimethoxyphenol 98.5+%
3,4,5-Trimethoxyphenol
Formula:
C₉H₁₂O₄ Peso molecolare: 184.19 g/mol Punto di ebollizione: 283 Punto di fusione: 146…149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008389 CAS Number: 642-71-7 EINECS: 211-387-2 |
Appearance | White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 149 °C |
GC | ≥98.50 % |