o-Dianisidina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,3'-Dimetossibenzidina
Purity: 98+%
CAS No.: 119-90-4
Molecular Formula: C14H16N2O2
Formula Weight: 244.30
Flash Point: 206°(402°F)
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 1879884
Merck Reference: 14,2991
MDL No.: MFCD00008372
Formula:
C₁₄H₁₆N₂O₂ Peso molecolare: 244,29 g/mol Punto di fusione: 134…138 °C Flash Pt: 206 °C (402 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008372 CAS Number: 119-90-4 EINECS: 204-355-4 Merck Index: 14,2991 |