Stampa…
2-Ammino-4-(trifluorometil)benzenetiol cloridrato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
L09683.03 L09683.06
L09683.03EA 27.2 EUR
L09683.03 L09683.06
2-Ammino-4-(trifluorometil)benzenetiol cloridrato 97%
2-Ammino-4-(trifluorometil)benzenetiol cloridrato
Purity: 97% CAS No.: 4274-38-8 Molecular Formula: C7H6F3NS.HCl Formula Weight: 229.65 Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 4273774 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042600
Formula: C₇H₇ClF₃NS
Punto di fusione: 186…190 °C
Densità: 2,46
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042600
CAS Number: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
ADR: 8,II