Dianidride 3,3',4,4'-benzofenontetracarbossilica ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
Purity: 97+%
CAS No.: 2421-28-5
Molecular Formula: C17H6O7
Formula Weight: 322.23
Flash Point: 324°(615°F)
Melting Point: 220-226°
Boiling Point: 320°/5mm
Beilstein Reference: 761777
MDL No.: MFCD00005923
Formula:
C₁₇H₆O₇ Peso molecolare: 322.23 g/mol Punto di ebollizione: 320 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 220…226 °C Densità: 1.570 Flash Pt: 324 °C (615 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005923 CAS Number: 2421-28-5 EINECS: 219-348-1 |