Stampa…
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorobenzaldoxime
L14719.03 L14719.06
L14719.03EA 16.6 EUR
L14719.03 L14719.06
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime ≥97%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime
Purity: 97% CAS No.: 443-33-4 Molecular Formula: C7H5ClFNO Formula Weight: 173.58 Melting Point: 125-127° Beilstein Reference: 3247886
Formula: C₇H₅ClFNO
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00837704
CAS Number: 443-33-4
EINECS: 207-135-6