Stampa…
Acido micofenolico, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
Attenzione
475913-100 475913-500
475913-100EA 214 EUR
475913-100 475913-500
Acido micofenolico, Millipore®
Mycophenolic acid
Formula: C₁₇H₂₀O₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00036814
CAS Number: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3