Diethyl ethoxymethylenemalonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate
Purity: 98+%
CAS No.: 87-13-8
Molecular Formula: C10H16O5
Formula Weight: 216.23
Flash Point: 144°(291°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Ester-like
Melting Point: -33°
Boiling Point: 136-139°/10mm
Beilstein Reference: 880058
MDL No.: MFCD00009148
Formula:
C₁₀H₁₆O₅ Punto di ebollizione: 136…139 °C (10 mmHg) Punto di fusione: –33 °C Densità: 1,080 Flash Pt: 144 °C (291 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009148 CAS Number: 87-13-8 EINECS: 201-725-7 |