Stampa…
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B24057.18 B24057.30
B24057.18EA 49.4 EUR
B24057.18 B24057.30
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
4-Chloro-3-sulphamoylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1205-30-7 Molecular Formula: C7H6ClNO4S Formula Weight: 235.65 Melting Point: 255-260° MDL No.: MFCD00012375
Formula: C₇H₆ClNO₄S
Peso molecolare: 235,65 g/mol
Punto di fusione: 255…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012375
CAS Number: 1205-30-7
EINECS: 214-882-1