Stampa…
Erythrosin B disodium salt, pure_certified
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Erythrosina 239, C.I. 45430
409450250 409451000
ACRO409450250EA 55.3 EUR
ACRO409450250 ACRO409451000
Erythrosin B disodium salt, pure_certified
Erythrosin B disodium salt
Formula: C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Peso molecolare: 879.86 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144257
CAS Number: 16423-68-0
EINECS: 240-474-8
Visualizza i codici
Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 524 to 527 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.15 to 1.55
BSC Certification Passes