1,3,5-Trimethoxybenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
Purity: 99%
CAS No.: 621-23-8
Molecular Formula: C9H12O3
Formula Weight: 168.19
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 51-53°
Boiling Point: 255°
Beilstein Reference: 1307993
MDL No.: MFCD00008385
Formula:
C₉H₁₂O₃ Peso molecolare: 168,19 g/mol Punto di ebollizione: 255 °C Punto di fusione: 51…53 °C Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008385 CAS Number: 621-23-8 EINECS: 210-673-4 |