Stampa…
1,3,5-Trimethoxybenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: O,O,O-1,3,5-Trimethylresorcinol
160550500 160550100 160552500
ACRO160550500EA 69.7 EUR
ACRO160550500 ACRO160550100 ACRO160552500
1,3,5-Trimethoxybenzene 99%
1,3,5-Trimethoxybenzene
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 50…53 °C
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008385
CAS Number: 621-23-8
EINECS: 210-673-4
Visualizza i codici
Appearance White to cream to yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %