Stampa…
Isoamyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14724.0250 8.14724.1000
8.14724.0250EA 39.6 EUR
8.14724.0250 8.14724.1000
Isoamyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Isoamyl butyrate
Formula: C₉H₁₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044888
CAS Number: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Solubility 0.5 g/l (50 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 178 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Flash Point 59 °C
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)