Isoamyl butyrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-27-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.411
Odour: Fruit-like
Melting Point: -73°
Boiling Point: 178°
Merck Reference: 14,5115
UN No.: 2620
MDL No.: MFCD00044888
Formula:
C₉H₁₈O₂ Punto di ebollizione: 178 °C Punto di fusione: –73 °C Densità: 0,88 Flash Pt: 59 °C (138 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00044888 CAS Number: 106-27-4 EINECS: 203-380-8 UN: 2620 ADR: 3,III Merck Index: 14,5115 |