4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H31904.03
H31904.06
H31904.03EA
65.3
EUR
H31904.03
H31904.06
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 261952-05-0
Molecular Formula: C9H6F3N
Formula Weight: 185.15
Melting Point: 22-28°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631596
Formula:
C₉H₆F₃N Punto di fusione: 22…28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631596 CAS Number: 261952-05-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |