Stampa…
Diglycolic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-Oxydiacetic acid
B23758.14 B23758.22 B23758.36
B23758.14EA 27.5 EUR
B23758.14 B23758.22 B23758.36
Diglycolic acid ≥98%
Diglycolic acid
Purity: 98% CAS No.: 110-99-6 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Melting Point: 140-145° Beilstein Reference: 1072117
Formula: C₄H₆O₅
Peso molecolare: 134,09 g/mol
Punto di fusione: 140…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004309
CAS Number: 110-99-6
EINECS: 203-823-5