Stampa…
1,2,4-Trimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A10483.09 A10483.18
A10483.09EA 41.9 EUR
A10483.09 A10483.18
1,2,4-Trimethoxybenzene ≥98%
1,2,4-Trimethoxybenzene
Purity: 98% CAS No.: 135-77-3 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 2047579 Merck Reference: 14,1073 MDL No.: MFCD00008360
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 247 °C
Punto di fusione: 19…21 °C
Densità: 1,128
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008360
CAS Number: 135-77-3
EINECS: 205-219-7
Merck Index: 14,1073