Stampa…
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-Methyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium iodide
H27682.06 H27682.18
H27682.06EA 67.1 EUR
H27682.06 H27682.18
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide ≥98%
1-Methyl-3-propylimidazolium iodide
Purity: 98% CAS No.: 119171-18-5 Molecular Formula: C7H13IN2 Formula Weight: 252.09 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 301-304° MDL No.: MFCD08276385
Formula: C₇H₁₃IN₂
Peso molecolare: 252,1 g/mol
Punto di ebollizione: 301…304 °C
Densità: 1,54
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276385
CAS Number: 119171-18-5