Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
A14669.03 A14669.06
A14669.03EA 73.4 EUR
A14669.03 A14669.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Purity: 98% CAS No.: 130783-02-7 Molecular Formula: C8H4F6S Formula Weight: 246.18 Boiling Point: 63-64°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042273
Formula: C₈H₄F₆S
Peso molecolare: 246,18 g/mol
Punto di ebollizione: 63…64 °C (15 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042273
CAS Number: 130783-02-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III